Tisk…
2-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
M51407-100G M51407-25G
SIALM51407-100GEA 1810 CZK
SIALM51407-100G SIALM51407-25G
2-Methylindole, Sigma-Aldrich®
2-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 273 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56…59 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 141 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005616
CAS číslo: 95-20-5
EINECS: 202-398-3