Tisk…
2-Methylindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole
A10764.0B A10764.18 A10764.30
A10764.0BEA 13970 CZK
A10764.0B A10764.18 A10764.30
2-Methylindole ≥98%
2-Methylindole
Purity: 98+% CAS No.: 95-20-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 141°(285°F) Melting Point: 56-60° Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 109781 MDL No.: MFCD00005616
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 272…273 °C
Bod tání: 56…60 °C
Hustota: 1,07
Bod vzplanutí: 141 °C (285 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005616
CAS číslo: 95-20-5
EINECS: 202-398-3