Tisk…
2-Methylindole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-1H-indole
127021000 127025000
ACRO127021000EA 2340 CZK
ACRO127021000 ACRO127025000
2-Methylindole 98%
2-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 273 °C (760 mmHg)
Bod tání: 56…60 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 141 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005616
CAS číslo: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
UN: 3335
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to red-purple to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥97.5 %