Tisk…
1-Methylindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
193984-25G 193984-5G
SIAL193984-25GEA 2560 CZK
SIAL193984-25G SIAL193984-5G
1-Methylindole, Sigma-Aldrich®
1-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 239 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94…95 °C
Hustota: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005800
CAS číslo: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,