1-Methylindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Methylindole, 1-Methyl-1H-indole
A12605.09
A12605.18
A12605.09EA
2320
CZK
A12605.09
A12605.18
1-Methylindole ≥98%
1-Methylindole
Purity: 98%
CAS No.: 603-76-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point:
Vzorec:
C₉H₉N MW: 131,18 g/mol Bod varu: 237…239 °C Bod tání: 94…95 °C Hustota: 1,048 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005800 CAS číslo: 603-76-9 EINECS: 210-057-5 UN: 3334 ADR: 9, |