Tisk…
1-Methylindole 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
186300050 186300250 186301000
ACRO186300050EA 1600 CZK
ACRO186300050 ACRO186300250 ACRO186301000
1-Methylindole 98+%
1-Methylindole
Vzorec: C₉H₉N
Bod varu: 236…239 °C (760 mmHg)
Bod tání: 94…95 °C
Hustota: 1,02 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005800
CAS číslo: 603-76-9
EINECS: 210-057-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %