Indol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99%
CAS No.: 120-72-9
Molecular Formula: C8H7N
Formula Weight: 117.15
Flash Point: 121°(249°F)
Odour: Unpleasant
pH: 6
Melting Point: 50-54°
Boiling Point: 253-254°
Beilstein Reference: 107693
Merck Reference: 14,4963
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005607
Vzorec:
C₈H₇N Bod varu: 253…254 °C Bod tání: 50…54 °C Hustota: 1,220 Bod vzplanutí: 121 °C (249 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005607 CAS číslo: 120-72-9 EINECS: 204-420-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4963 |