Tisk…
6-Hydroxyindole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Indol-6-ol, 6-Indolol, IMEXINE OBA, 6-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-6-ol
379010010 379010050
ACRO379010010EA 5080 CZK
ACRO379010010 ACRO379010050
6-Hydroxyindole 97%
6-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 124…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00152101
CAS číslo: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
HPLC ≥97.5 %