5-Hydroxyindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
L00858.03
L00858.06
L00858.03EA
3080
CZK
L00858.03
L00858.06
5-Hydroxyindole ≥98%
5-Hydroxyindole
Purity: 98+%
CAS No.: 1953-54-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-111°
Beilstein Reference: 112349
MDL No.: MFCD00005677
Vzorec:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Bod tání: 106…111 °C |
MDL Number:
MFCD00005677 CAS číslo: 1953-54-4 EINECS: 217-782-6 |