Tisk…
5-Hydroxyindole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indol-5-ol, 5-Indolol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole
121270010 121272500 121270050
ACRO121270010EA 1370 CZK
ACRO121270010 ACRO121272500 ACRO121270050
5-Hydroxyindole 97%
5-Hydroxyindole
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod tání: 105…110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005677
CAS číslo: 1953-54-4
EINECS: 217-782-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥96.0 %