Tisk…
4-Hydroxyindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Indol-4-ol, 4-Indolol, 4-Hydroxy-1H-indole, 1H-Indol-4-ol
L14352.03 L14352.06 L14352.14
L14352.03EA 917 CZK
L14352.03 L14352.06 L14352.14
4-Hydroxyindole ≥98%
4-Hydroxyindole
Purity: 98% CAS No.: 2380-94-1 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 114905
Vzorec: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Bod varu: 100 °C (0,01 mmHg)
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005667
CAS číslo: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2