Tisk…
5,6-Dimethoxyindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
B21126.03 B21126.MD
B21126.03EA 8720 CZK
B21126.03 B21126.MD
5,6-Dimethoxyindole ≥98%
5,6-Dimethoxyindole
Purity: 98% CAS No.: 14430-23-0 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 154-160° Boiling Point: 198°/8mm MDL No.: MFCD00005675
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Bod varu: 198 °C (8 mmHg)
Bod tání: 154…160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005675
CAS číslo: 14430-23-0
EINECS: 238-402-5