Tisk…
6-Methoxyindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
L19074.03 L19074.MD
L19074.03EA 4260 CZK
L19074.03 L19074.MD
6-Methoxyindole ≥98%
6-Methoxyindole
Purity: 98+% CAS No.: 3189-13-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 105°/0.2mm MDL No.: MFCD00022780
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Bod varu: 105 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022780
CAS číslo: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6