Tisk…
5-Methoxyindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
M14900-1G M14900-5G
SIALM14900-1GEA 695 CZK
SIALM14900-1G SIALM14900-5G
5-Methoxyindole, Sigma-Aldrich®
5-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147.18
Bod varu: 312
Bod tání: 55…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005674
CAS číslo: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3