Tisk…
5-Methoxyindole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxy-1H-indole, Indol-5-yl methyl ether
125870050 125870250
ACRO125870050EA 3400 CZK
ACRO125870050 ACRO125870250
5-Methoxyindole 99%
5-Methoxyindole
Vzorec: C₉H₉NO
MW: 147.18
Bod varu: 176…178 °C (17 mmHg)
Bod tání: 52…56 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005674
CAS číslo: 1006-94-6
EINECS: 213-745-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %