Tisk…
7-Nitroindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
638854-1G 638854-5G
SIAL638854-1GEA 2360 CZK
SIAL638854-1G SIAL638854-5G
7-Nitroindole, Sigma-Aldrich®
7-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
MDL Number: MFCD00005683
CAS číslo: 6960-42-5