Tisk…
5-Nitroindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
N17602-25G N17602-5G
SIALN17602-25GEA 4590 CZK
SIALN17602-25G SIALN17602-5G
5-Nitroindole, Sigma-Aldrich®
5-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Bod tání: 140 °C
MDL Number: MFCD00005673
CAS číslo: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0