5-Nitroindole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Nitro-1H-indole
A10608.03
A10608.06
A10608.14
A10608.03EA
900
CZK
A10608.03
A10608.06
A10608.14
5-Nitroindole ≥99%
5-Nitroindole
Purity: 99%
CAS No.: 6146-52-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: 139-143°
Beilstein Reference: 383777
Vzorec:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Bod tání: 139…143 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005673 CAS číslo: 6146-52-7 EINECS: 228-153-0 |