Tisk…
5-Nitroindole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Nitro-1H-indole
128700050 128700250
ACRO128700050EA 2740 CZK
ACRO128700050 ACRO128700250
5-Nitroindole 99%
5-Nitroindole
Vzorec: C₈H₆N₂O₂
Bod tání: 140…142 °C
MDL Number: MFCD00005673
CAS číslo: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %