6-Aminoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
630721-1G
630721-5G
SIAL630721-1GEA
2110
CZK
SIAL630721-1G
SIAL630721-5G
6-Aminoindole, Sigma-Aldrich®
6-Aminoindole
Vzorec:
C₈H₈N₂ Bod varu: 161…166 °C (2,3 mmHg) Bod tání: 65…66 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD02093959 CAS číslo: 5318-27-4 |