5-Aminoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Indol-5-ylamine, 5-Indolamine, 5-Amino-1H-indole, 1H-Indol-5-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A59654-1G
A59654-5G
SIALA59654-1GEA
2470
CZK
SIALA59654-1G
SIALA59654-5G
5-Aminoindole, Sigma-Aldrich®
5-Aminoindole
Vzorec:
C₈H₈N₂ MW: 132,16 g/mol Bod varu: 190 °C (6 mmHg) Bod tání: 131…134 °C |
MDL Number:
MFCD00005679 CAS číslo: 5192-03-0 EINECS: 225-977-2 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)