Tisk…
5-Aminoindole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Indol-5-ylamine, 5-Indolamine, 5-Amino-1H-indole, 1H-Indol-5-amine
103900010 103900050
ACRO103900010EA 2240 CZK
ACRO103900010 ACRO103900050
5-Aminoindole 97%
5-Aminoindole
Vzorec: C₈H₈N₂
Bod varu: 190 °C (6 mmHg)
Bod tání: 130…134 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005679
CAS číslo: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %