Tisk…
5-Iodoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
563838-25G 563838-5G
SIAL563838-25GEA 15170 CZK
SIAL563838-25G SIAL563838-5G
5-Iodoindole, Sigma-Aldrich®
5-Iodoindole
Vzorec: C₈H₆IN
MW: 243,05 g/mol
MDL Number: MFCD00220065
CAS číslo: 16066-91-4