Tisk…
5-Iodoindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20638.06 B20638.14
B20638.06EA 2960 CZK
B20638.06 B20638.14
5-Iodoindole ≥98%
5-Iodoindole
Purity: 98% CAS No.: 16066-91-4 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Melting Point: 97-100° MDL No.: MFCD00220065
Vzorec: C₈H₆IN
MW: 243.05
Bod tání: 97…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00220065
CAS číslo: 16066-91-4