Tisk…
6-Fluoroindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 6-Fluoro-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
349593-1G 349593-5G
SIAL349593-1GEA 3700 CZK
SIAL349593-1G SIAL349593-5G
6-Fluoroindole, Sigma-Aldrich®
6-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056933
CAS číslo: 399-51-9