6-Fluoroindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
B24633.03
B24633.06
B24633.14
B24633.03EA
2060
CZK
B24633.03
B24633.06
B24633.14
6-Fluoroindole ≥98%
6-Fluoroindole
Purity: 98%
CAS No.: 399-51-9
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 112192
Vzorec:
C₈H₆FN Bod tání: 74…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00056933 CAS číslo: 399-51-9 |