Tisk…
6-Fluoroindole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
342510010 342512500 342510050
ACRO342510010EA 1640 CZK
ACRO342510010 ACRO342512500 ACRO342510050
6-Fluoroindole 98%
6-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
Bod tání: 72…77 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00056933
CAS číslo: 399-51-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 77 °C
HPLC ≥97.5 %