Tisk…

5-Fluoroindole ≥99%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

A15346.03 A15346.06 A15346.14
A15346.03EA 1900 CZK
A15346.03 A15346.06 A15346.14
5-Fluoroindole ≥99%
5-Fluoroindole

Purity: 99% CAS No.: 399-52-0 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 42-47° Beilstein Reference: 112350 MDL No.: MFCD00005671

Vzorec: C₈H₆FN
Bod varu: 85 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 42…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005671
CAS číslo: 399-52-0
EINECS: 206-917-4

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR