5-Fluoroindole 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Fluoro-1H-indole
311920010
311922500
311920050
311920250
ACRO311920010EA
2060
CZK
ACRO311920010
ACRO311922500
ACRO311920050
ACRO311920250
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Vzorec:
C₈H₆FN Bod varu: 85 °C (0,5 -rr) Bod tání: 44…48 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005671 CAS číslo: 399-52-0 EINECS: 206-917-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 44 to 48 °C |
GC | ≥97.5 % |