Indole-5-carboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18627.03
A18627.06
A18627.14
A18627.03EA
1570
CZK
A18627.03
A18627.06
A18627.14
Indole-5-carboxylic acid ≥98%
Indole-5-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1670-81-1
Molecular Formula: C9H7NO2
Formula Weight: 161.16
Melting Point: 208-212°
Beilstein Reference: 124391
Vzorec:
C₉H₇NO₂ Bod tání: 208…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005678 CAS číslo: 1670-81-1 EINECS: 216-799-6 |