Tisk…
Indole-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indole-5-carboxylic acid
122210010 122210050
ACRO122210010EA 1430 CZK
ACRO122210010 ACRO122210050
Indole-5-carboxylic acid 98%
Indole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Bod tání: 207…212 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005678
CAS číslo: 1670-81-1
EINECS: 216-799-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 207 to 212 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %