Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1H-Indole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
284734-1G
284734-5G
SIAL284734-1GEA
993
CZK
SIAL284734-1G
SIAL284734-5G
Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₉H₇NO₂ MW: 161,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005624 CAS číslo: 771-50-6 EINECS: 212-231-6 |