Tisk…
Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
284734-1G 284734-5G
SIAL284734-1GEA 993 CZK
SIAL284734-1G SIAL284734-5G
Indole-3-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
MDL Number: MFCD00005624
CAS číslo: 771-50-6
EINECS: 212-231-6