Tisk…
Indole-3-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
307610010 307610050
ACRO307610010EA 1270 CZK
ACRO307610010 ACRO307610050
Indole-3-carboxylic acid 99%
Indole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
Bod tání: 200…203 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005624
CAS číslo: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %