Tisk…
Indole-2-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indole-2-carboxylic acid
122200100 122200500
ACRO122200100EA 1850 CZK
ACRO122200100 ACRO122200500
Indole-2-carboxylic acid 99%
Indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Bod tání: 205…209 °C
MDL Number: MFCD00005611
CAS číslo: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥98.5 %