Tisk…
Indole-5-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
C92006-10G C92006-5G
SIALC92006-10GEA 12240 CZK
SIALC92006-10G SIALC92006-5G
Indole-5-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Indole-5-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Bod tání: 106…108 °C
MDL Number: MFCD00005669
CAS číslo: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4