Tisk…
Indole-5-carbonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indole-5-carbonitrile, 5-Cyanoindole, 5-Cyano-1H-indole
B21810.03 B21810.06
B21810.03EA 1410 CZK
B21810.03 B21810.06
Indole-5-carbonitrile ≥98%
Indole-5-carbonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 15861-24-2 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Odour: Odourless Melting Point: 104-108° Beilstein Reference: 116738 MDL No.: MFCD00005669
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Bod tání: 104…108 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005669
CAS číslo: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4