Tisk…
Indole-5-carbonitrile 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110790010 110790050
ACRO110790010EA 714 CZK
ACRO110790010 ACRO110790050
Indole-5-carbonitrile 99%
Indole-5-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
Bod tání: 106…109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005669
CAS číslo: 15861-24-2
EINECS: 239-986-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 108 °C
GC ≥98.5 %
Titrable acid ≤0.001 meq/g