Tisk…
Indole-4-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Cyano-1H-indole, 1H-Indole-4-carbonitrile, 4-Cyanoindole
M-Clarity™ quality level = MQ100
645532-1G 645532-5G
SIAL645532-1GEA 1460 CZK
SIAL645532-1G SIAL645532-5G
Indole-4-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Indole-4-carbonitrile
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
MDL Number: MFCD00152045
CAS číslo: 16136-52-0