Tisk…
Indole-3-carbonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1H-Indole-3-carbonitrile, 3-Cyano-1H-indole, 3-Cyanoindole
A16041.03 A16041.06
A16041.03EA 1600 CZK
A16041.03 A16041.06
Indole-3-carbonitrile ≥98%
Indole-3-carbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 5457-28-3 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Odour: Odourless Melting Point: 177-182° Beilstein Reference: 120888 MDL No.: MFCD00022717
Vzorec: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 177…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022717
CAS číslo: 5457-28-3