Tisk…
7-Chloroindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L17637.03 L17637.MD
L17637.03EA 4120 CZK
L17637.03 L17637.MD
7-Chloroindole ≥98%
7-Chloroindole
Purity: 98% CAS No.: 53924-05-3 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 57-58° Beilstein Reference: 114743
Vzorec: C₈H₆ClN
Bod tání: 57…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321301
CAS číslo: 53924-05-3
EINECS: 258-865-7