Tisk…
6-Chloroindole ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Chloro-1H-indole
B23650.03 B23650.06
B23650.03EA 666 CZK
B23650.03 B23650.06
6-Chloroindole ≥99%
6-Chloroindole
Purity: 99% CAS No.: 17422-33-2 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 87-90° Beilstein Reference: 112345
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod tání: 87…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005681
CAS číslo: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4