Tisk…
5-Chloroindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
C47604-1G C47604-5G
SIALC47604-1GEA 2530 CZK
SIALC47604-1G SIALC47604-5G
5-Chloroindole, Sigma-Aldrich®
5-Chloroindole
Vzorec: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Bod tání: 71…72 °C
MDL Number: MFCD00005672
CAS číslo: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9