Tisk…
7-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 7-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
473723-1G 473723-5G
SIAL473723-1GEA 5050 CZK
SIAL473723-1G SIAL473723-5G
7-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
7-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
MDL Number: MFCD00799492
CAS číslo: 51417-51-7