Tisk…
6-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
524344-1G 524344-5G
SIAL524344-1GEA 7040 CZK
SIAL524344-1G SIAL524344-5G
6-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
6-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238550
CAS číslo: 52415-29-9