Tisk…
5-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ100
B68607-25G B68607-5G
SIALB68607-25GEA 4910 CZK
SIALB68607-25G SIALB68607-5G
5-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
5-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005670
CAS číslo: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7