5-Bromoindole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-1H-indole
B20307.06
B20307.14
B20307.22
B20307.06EA
1010
CZK
B20307.06
B20307.14
B20307.22
5-Bromoindole ≥99%
5-Bromoindole
Purity: 99%
CAS No.: 10075-50-0
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Odour: Odourless
Melting Point: 89-92°
Beilstein Reference: 112877
MDL No.: MFCD00005670
Vzorec:
C₈H₆BrN Bod tání: 89…92 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005670 CAS číslo: 10075-50-0 EINECS: 233-208-7 |