Tisk…
4-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
524336-1ML 524336-5ML
SIAL524336-1MLEA 2530 CZK
SIAL524336-1ML SIAL524336-5ML
4-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
4-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
MDL Number: MFCD00671502
CAS číslo: 52488-36-5