4-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
4-Bromo-1H-indole
M-Clarity™ quality level = MQ200
524336-1ML
524336-5ML
SIAL524336-1MLEA
2530
CZK
SIAL524336-1ML
SIAL524336-5ML
4-Bromoindole, Sigma-Aldrich®
4-Bromoindole
Vzorec:
C₈H₆BrN MW: 196,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00671502 CAS číslo: 52488-36-5 |