Tisk…
4-Bromoindole ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
L19417.03 L19417.06
L19417.03EA 2210 CZK
L19417.03 L19417.06
4-Bromoindole ≥98%
4-Bromoindole
Purity: 98% CAS No.: 52488-36-5 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6545 Melting Point: 17° Boiling Point: 88-90°/0.1mm Beilstein Reference: 114891 MDL No.: MFCD00671502
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod varu: 88…90 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,563
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00671502
CAS číslo: 52488-36-5