Tisk…
Inden, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1H-Indene
M-Clarity™ quality level = MQ100
I2800-1L I2800-250ML
SIALI2800-1LEA 5810 CZK
SIALI2800-1L SIALI2800-250ML
Inden, Sigma-Aldrich®
Inden
Vzorec: C₉H₈
MW: 116.16
Bod varu: 183
Bod tání: –2 °C
Hustota: 0.998 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 58
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003777
CAS číslo: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04964