Inden, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1H-Indene
M-Clarity™ quality level = MQ100
193828-1G
193828-25G
193828-5G
SIAL193828-1GEA
2160
CZK
SIAL193828-1G
SIAL193828-25G
SIAL193828-5G
Inden, Sigma-Aldrich®
Inden
Vzorec:
C₉H₈ MW: 116.16 Bod varu: 183 Bod tání: –2 °C Hustota: 0.998 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003777 CAS číslo: 95-13-6 EINECS: 202-393-6 UN: 3295 ADR: 3 III Merck Index: 13,04964 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...